716553
3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
96%
Quality Level
assay
96%
form
(Liquid or Solid)
refractive index
n20/D 1.635
density
1.755 g/mL at 25 °C
functional group
aldehyde
bromo
SMILES string
Brc1ccsc1C=O
InChI
1S/C5H3BrOS/c6-4-1-2-8-5(4)3-7/h1-3H
InChI key
BCZHCWCOQDRYGS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?