772844
Cyclopropylmagnesium bromide solution
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Sinónimos:
Bromocyclopropylmagnesium
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solution
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
características de los productos alternativos más sostenibles
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
densidad
1.022 g/mL at 25 °C
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br[Mg]C1CC1
InChI
1S/C3H5.BrH.Mg/c1-2-3-1;;/h1H,2-3H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-30 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.