Merck
428337
Sigma-Aldrich
Cyclopentylmagnesium bromide solution
2.0 M in diethyl ether
Sinónimos:
Bromo(cyclopentyl)magnesium, Bromocyclopentylmagnesium
About This Item
Fórmula lineal:
C5H9MgBr
Número de CAS:
Peso molecular:
173.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
2.0 M in diethyl ether
bp
35 °C
densidad
0.996 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Br[Mg]C1CCCC1
InChI
1S/C5H9.BrH.Mg/c1-2-4-5-3-1;;/h1H,2-5H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
PZOJUJCALDFFHC-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-36.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-38 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Leandro Val Sayson et al.
Psychopharmacology, 236(7), 2201-2210 (2019-03-21)
Depressive syndrome or depression is a debilitating brain disorder affecting numerous people worldwide. Although readily available, current antidepressants have low remission rates and late onset times. Recently, N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor antagonists, like ketamine and methoxetamine (MXE), were found to elicit