Merck
772011
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Asp(OtBu)-OH
98%
Sinónimos:
Fmoc-D-aspartic acid 4-tert-butyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H25NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
411.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Quality Level
assay
98%
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white to beige
mp
146-151 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
InChI
1S/C23H25NO6/c1-23(2,3)30-20(25)12-19(21(26)27)24-22(28)29-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,26,27)/t19-/m1/s1
InChI key
FODJWPHPWBKDON-LJQANCHMSA-N
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)