47312
Fmoc-D-Thr(tBu)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Fmoc-O-tert-butyl-D-threonine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98.0% (TLC)
optical activity
[α]20/D −15±1.5°, c = 1% in ethyl acetate
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
~130 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](OC(C)(C)C)[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H27NO5/c1-14(29-23(2,3)4)20(21(25)26)24-22(27)28-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,13H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/t14-,20+/m0/s1
InChI key
LZOLWEQBVPVDPR-VBKZILBWSA-N
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?