768278
1-Propanol-1,1,2,3,3,3-d6
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
form
liquid
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]C([H])(C([2H])(O)[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D,3D2
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-CNQUWIHNSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
59.0 °F - closed cup
flash_point_c
15 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)