764469
2-Chloro-5-nitropyridine-3-carbonitrile
97%
Sinónimos:
2-Chloro-3-cyano-5-nitropyridine, 2-Chloro-5-nitronicotinonitrile
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
121-126 °C
functional group
chloro
nitrile
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)c(c1)C#N
InChI
1S/C6H2ClN3O2/c7-6-4(2-8)1-5(3-9-6)10(11)12/h1,3H
InChI key
CSDMFMSXIUTEFJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)