Merck
759953
Sigma-Aldrich
2-chloro-4-(trifluoromethyl)quinoline
97%
Sinónimos:
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)quinoline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H5ClF3N
Número de CAS:
Peso molecular:
231.60
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
39-42 °C
functional group
chloro
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(Cl)nc2ccccc12
InChI
1S/C10H5ClF3N/c11-9-5-7(10(12,13)14)6-3-1-2-4-8(6)15-9/h1-5H
InChI key
FNDXRWXUIYHEDU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)