Merck
674079
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-nitropyridine
90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3ClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
158.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
90%
Formulario
solid
mp
35-50 °C
grupo funcional
chloro
nitro
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cnccc1Cl
InChI
1S/C5H3ClN2O2/c6-4-1-2-7-3-5(4)8(9)10/h1-3H
Clave InChI
JOTRPRKONYTVBV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1