760986
Lithium nickel cobalt oxide
powder, <0.5 μm particle size, >98%
Sinónimos:
LNCO, Lithium cobalt nickel oxide
About This Item
Productos recomendados
grado
battery grade
Ensayo
>98%
Formulario
powder
mol peso
Mw 97.68 g/mol
composición
LiNi0.8Co0.2O2
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamaño de partícula
<0.5 μm
mp
>1000 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.