Merck
749311
Sigma-Aldrich
1,3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5ClO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
220.63
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
50-55 °C
SMILES string
ClS(=O)(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H5ClO4S/c8-13(9,10)5-1-2-6-7(3-5)12-4-11-6/h1-3H,4H2
InChI key
ICUBASIDCXDQAW-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)