Merck
681199
Sigma-Aldrich
Methyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
96%
Sinónimos:
2-Bromothiazole-5-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4BrNO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
222.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
solid
grupo funcional
bromo
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1cnc(Br)s1
InChI
1S/C5H4BrNO2S/c1-9-4(8)3-2-7-5(6)10-3/h2H,1H3
Clave InChI
HNLVIKMXFBRZDF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)