752134
Cyclohexylmagnesium chloride solution
1.3 M in THF/toluene (1:1)
About This Item
Productos recomendados
form
solution
Quality Level
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
concentration
1.3 M in THF/toluene (1:1)
density
0.938 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cl[Mg]C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11.ClH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1H,2-6H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
WMJMABVHDMRMJA-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
12.2 °F
flash_point_c
-11 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?