752096
Sodium tert-pentoxide solution
40% in toluene
Sinónimos:
tert-Amyl alcohol sodium salt, Sodium tert-amoxide
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
Quality Level
concentration
40% in toluene
density
0.918 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Na+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.Na/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
Inchi Key
CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F
flash_point_c
4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?