Merck
328650
Sigma-Aldrich
Terc-butóxido de potasio solution
1.0 M in THF
Sinónimos:
Potassium tert-butylate, Potassium-2-methylpropan-2-olate solution
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3COK
Número de CAS:
Peso molecular:
112.21
Beilstein/REAXYS Number:
3556712
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
liquid
Quality Level
reaction suitability
core: potassium
concentration
1.0 M in THF
density
0.902 g/mL at 25 °C
SMILES string
[K+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
InChI key
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
General description
El terc-butóxido de potasio es una base no nucleofílica fuerte. Es capaz de desprotonar el carbono y otros ácidos de Bronsted. Pueden prepararse disoluciones del reactivo en terc-BuOh haciendo reaccionar alcohol anhidro con potasio en atmósfera de nitrógeno.
Application
La disolución de terc-butóxido de potasio (t-BuOK) se puede utilizar:
  • Como catalizador para la interesterificación del aceite de colza con acetato de metilo.
  • Para promover los reordenamientos de Sommelet–Hauser de iluros de amonio derivados de aminoácidos
  • N
  • -bencílicos en condiciones suaves.
  • Como precursor organometálico en la síntesis de películas ferroeléctricas de KNbO3 por el método de deposición química de vapor.
  • Para preparar el catalizador 3-potasiooxametilpiridina.
  • Como una base alcóxido fuerte.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
-2.2 °F - closed cup
flash_point_c
-19 °C - closed cup