Merck
750905
Sigma-Aldrich
Metalaxyl-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6C9H21NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
285.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
69-73 °C
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COCC(=O)N(C(C)C(=O)OC)[13c]1[13c](C)[13cH][13cH][13cH][13c]1C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-7-6-8-11(2)14(10)16(13(17)9-19-4)12(3)15(18)20-5/h6-8,12H,9H2,1-5H3/i6+1,7+1,8+1,10+1,11+1,14+1
Clave InChI
ZQEIXNIJLIKNTD-HEYPXIGASA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)