742481
Dimethyl 2,2′-bipyridine-4,4′-dicarboxylate
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
4,4′-Bis(methoxycarbonyl)-2,2′-bipyridine, 4,4′-Dimethoxycarbonyl-2,2′-bipyridine, NSC 297840, [2,2′-Bipyridine]-4,4′-dicarboxylic acid 4,4′-dimethyl ester
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
composition
carbon, 61.76%
hydrogen, 4.44%
nitrogen, 10.29%
impurities
≤1.0% water
mp
208-212 °C
SMILES string
COC(=O)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C(=O)OC
InChI
1S/C14H12N2O4/c1-19-13(17)9-3-5-15-11(7-9)12-8-10(4-6-16-12)14(18)20-2/h3-8H,1-2H3
Inchi Key
HBWBVIDKBKOVEX-UHFFFAOYSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)