737038
3-Aminotetrahydrofuran
95%
Sinónimos:
Tetrahydrofuran-3-amine
Quality Level
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.458
density
1.012 g/mL at 25 °C
SMILES string
NC1CCOC1
InChI
1S/C4H9NO/c5-4-1-2-6-3-4/h4H,1-3,5H2
InChI key
MIPHRQMEIYLZFZ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
120.0 °F
flash_point_c
48.9 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)