269042
2,2,2-Trifluoroethylamine
99.5%
Sinónimos:
2-Amino-1,1,1-trifluoroethane
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
~7.6 psi ( 20 °C)
assay
99.5%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.301 (lit.)
bp
36-37 °C (lit.)
density
1.262 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H4F3N/c3-2(4,5)1-6/h1,6H2
InChI key
KIPSRYDSZQRPEA-UHFFFAOYSA-N
Application
For use with
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
3.2 °F - closed cup
flash_point_c
-16 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?