Merck
183059
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
97%
Sinónimos:
Sorbic alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH=CHCH=CHCH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
98.14
Beilstein:
1719722
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
>1 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.5 (lit.)
bp
80 °C/12 mmHg (lit.)
mp
28-33 °C (lit.)
densidad
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
[H]/C(C)=C([H])\C([H])=C(/[H])CO
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-5,7H,6H2,1H3/b3-2+,5-4+
Clave InChI
MEIRRNXMZYDVDW-MQQKCMAXSA-N
Categorías relacionadas
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
72 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Azime Ak et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(24), 7410-7413 (2010-11-06)
We here describe a simple and efficient synthetic method for a non-hydrolysable precursor of a GDP-fucose analogue: The synthesis of the racemic aminofuranofucitol 3 from sorbic alcohol by nitroso-Diels-Alder reaction. This 'all-cis-pyrrolidine', with all substituents occupying a cis position, has
Efficient silver-catalyzed regio- and stereospecific aziridination of dienes.
Josep Llaveria et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(39), 7092-7095 (2010-08-19)
D L Bissett et al.
Photodermatology, photoimmunology & photomedicine, 7(2), 63-67 (1990-04-01)
Albino hairless mice (SkH:HR-1) exposed chronically to suberythemal doses of ultraviolet B (UVB) radiation display visible skin wrinkling and tumors. Topical treatment of mice with solutions of conjugated dienes (2,4-hexadien-1-ol and derivatives of it) prior to each UVB radiation exposure