736023
3-Amino-4-iodopyridine
97%
Sinónimos:
4-Iodo-3-pyridinamine
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
65-70 °C
SMILES string
Nc1cnccc1I
InChI
1S/C5H5IN2/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2
InChI key
ZJRSKTXMSIVNAU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)