735868
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
97%
Sinónimos:
tert-Butyl (R)-piperidin-3-ylcarbamate, (R)-3-tert-Butoxycarbonylaminopiperidine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D +3.2°, c = 0.5 in DMF
mp
116-121 °C
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-5-4-6-11-7-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)/t8-/m1/s1
Clave InChI
WUOQXNWMYLFAHT-MRVPVSSYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)