Merck
687367
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
97%
Sinónimos:
(S)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H19NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
201.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]22/D +10.0°, c = 1 in chloroform
mp
34-40 °C
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](O)C1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m0/s1
InChI key
UIJXHKXIOCDSEB-QMMMGPOBSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)