735736
1-Boc-3-(aminomethyl)piperidine
90%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
90%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.469
density
0.995 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(CN)C1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-4-5-9(7-12)8-13/h9H,4-8,12H2,1-3H3
InChI key
WPWXYQIMXTUMJB-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)