735566
Ethyl (R)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate
97%
Sinónimos:
(R)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
42-47 °C
functional group
ester
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)[C@H]1CC(=O)CCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H21NO5/c1-5-18-11(16)10-8-9(15)6-7-14(10)12(17)19-13(2,3)4/h10H,5-8H2,1-4H3/t10-/m1/s1
InChI key
YAVQLRUBKDCOCI-SNVBAGLBSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)