Merck
676322
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
95%
Sinónimos:
(2S)-1-Boc-4-oxopipecolic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H17NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
243.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
solid
optical activity
[α]22/D -18.5°, c = 1 in chloroform
mp
121-125 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
ketone
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(16)12-5-4-7(13)6-8(12)9(14)15/h8H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)/t8-/m0/s1
InChI key
GPBCBXYUAJQMQM-QMMMGPOBSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)