735469
Ethanol-1-13C,d5
99 atom % 13C, 98 atom % D
Sinónimos:
Ethyl alcohol-1-13C,1,1,2,2,2-d5
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % D
assay
99% (CP)
form
liquid
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
density
0.890 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2+1D2
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-SVDORZFLSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)