682586
Ethanol-13C,d5
98 atom % D, 98 atom % 13C
Sinónimos:
Ethyl-13C2, d5 alcohol
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % 13C
98 atom % D
bp
78 °C
density
0.907 g/mL at 25 °C
mass shift
M+7
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1+1D3,2+1D2
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-HXUSQKPVSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)