723339
2-Bromo-4-fluoropyridine
96%
Sinónimos:
4-Fluoro-2-bromopyridine
Quality Level
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.537
density
1.699 g/mL at 25 °C
SMILES string
Fc1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-5-3-4(7)1-2-8-5/h1-3H
InChI key
AIEATTRZKVGMBO-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
170.1 °F - closed cup
flash_point_c
76.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?