Merck
753726
Sigma-Aldrich
Piperidine-4-boronic acid pinacol ester hydrochloride
95%
Sinónimos:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)piperidine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H22BNO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
247.57
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
188-192 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC1(C)OB(OC1(C)C)C2CCNCC2
InChI
1S/C11H22BNO2.ClH/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-5-7-13-8-6-9;/h9,13H,5-8H2,1-4H3;1H
InChI key
DJEBJGUAIJWKGA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)