721522
2-(Aminomethyl)thiazole
97%
Sinónimos:
(2-Thiazolyl)methylamine
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.569
density
1.204 g/mL at 25 °C
functional group
amine
SMILES string
NCc1nccs1
InChI
1S/C4H6N2S/c5-3-4-6-1-2-7-4/h1-2H,3,5H2
InChI key
JOZSYOPADROCMP-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
219.9 °F - closed cup
flash_point_c
104.4 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?