720526
Palladium(π-cinnamyl) chloride dimer
97%
Sinónimos:
Bis[cinnamyl palladium(II) chloride], Palladium(1-phenylallyl)chloride dimer, [(Cinnamyl)PdCl]2, [Pd(1-phenylallyl)Cl]2
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
218-220 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[Pd].Cl[Pd].[CH2][CH][CH]c1ccccc1.[CH2][CH][CH]c2ccccc2
InChI
1S/2C9H9.2ClH.2Pd/c2*1-2-6-9-7-4-3-5-8-9;;;;/h2*2-8H,1H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2
Clave InChI
SHWAPUDBEQXXLQ-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
- Ammonia cross-coupling reactions to synthesize arylamines.
- Conversion of aryl triflates to fluorides.
It can also be used as a source of palladium in the asymmetric α-arylation of amides.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?