Merck
Catalizadores de acoplamiento cruzado
Las reacciones de acoplamiento cruzado son transformaciones sintéticas catalizadas por metales de transición muy utilizadas para formar moléculas complejas a partir de moléculas simples. Aunque también se utilizan para formar enlaces C-O, C-N y C-S, son reacciones de formación de enlaces carbono-carbono muy importantes.
Numerosos grupos de investigación han desarrollado nuevos complejos y ligandos metálicos, ampliando el alcance de estas transformaciones para formar moléculas más complejas. Entre estas, algunas de las reacciones importantes que destacan son la reacción de Suzuki-Miyaura, el acoplamiento de Negishi, la reacción de Heck, el acoplamiento de Kumada, el acoplamiento cruzado de Stille, el acoplamiento de Sonogashira y la reacción de aminación de Buchwald-Hartwig. Además, los científicos han desarrollado nuevos complejos con metales de transición que son capaces de catalizar estas reacciones, con altos rendimientos y bajas cargas de catalizadores. Varios de ellos permiten que esas reacciones se lleven a cabo en condiciones de reacción suaves, con una elevada actividad y un elevado número de recambio. Muchos de estos metales de transición catalizadores se han pasado con éxito a la industria, catalizando reacciones de acoplamiento cruzado a una escala de toneladas.
Nos dedicamos a satisfacer todos sus requisitos con una completa cartera de catalizadores de acoplamiento cruzado:
Más información
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
MPHOS: UNA ESTRUCTURA DE LIGANDO AJUSTABLE
MPhos es una nueva clase de ligandos ferroceno bifosfina asimétricos que se pueden utilizar en una variedad de reacciones de acoplamiento cruzado. La estructura del ligando consiste en un voluminoso motivo di(1-adamantil)fosfino, así como una segunda fosfina ajustable. Entre sus aplicaciones demostradas se cuentan muchos tipos de acoplamientos Csp2-Csp3(es decir, Murahashi−Feringa (Li), Kumada−Corriu (Mg), Negishi (Zn) y Suzuki−Miyaura (B)) con un amplio espectro de sustratos que incluye muchas moléculas «medicamentosas». Más información aquí.
Catalizadores de paladio
El catalizador paladio es extremadamente versátil debido a su capacidad para ajustar con precisión las condiciones de reacción (temperatura, disolventes, ligandos, bases y otros aditivos). Además, los catalizadores de paladio tienen una tolerancia muy elevada a varios grupos funcionales y a menudo proporcionan una excelente estereoespecificidad y regioespecificidad, lo que evita la necesidad de grupos protectores. Ofrecemos una extensa cartera de catalizadores de paladio homogéneos y heterogéneos.
Catalizadores de níquel
Ofrecemos una selección extensa y de gran pureza de catalizadores de Ni para su uso en reacciones de acoplamiento cruzado. Estos catalizadores de níquel abarcan una variedad de estados de oxidación: níquel (0), níquel (II), níquel (III) y níquel (IV). Los catalizadores de Ni disponibles para compra inmediata son las aleaciones de níquel y aluminio (Al Ni), los hidratos de níquel de amonio, el ciclooctanodieno (COD) de Ni, los haluros (cloruros, bromuros, fluoruros y yoduros) de Ni, los ciclopentadienilos de Ni, el níquel metal, los acetilacetonatos (acac) de níquel y el níquel Raney.
Recursos de productos relacionados
Cross-Coupling Reaction Guide