719544
Estrone-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-17-one-13C3, 3-Hydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one-13C3
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
assay
98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
258-260 °C (lit.)
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[13C]1=[13CH]C=C2C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CCC4=O)=[13CH]1
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1/i3+1,10+1,12+1
InChI key
DNXHEGUUPJUMQT-JTCDCFKFSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?