719552
17β-Estradiol-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
1,3,5-Estratriene-3-17β-diol-13C3
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
assay
98% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
178-179 °C (lit.)
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[13C]1=[13CH]C=C(C2=[13CH]1)[C@]3([H])[C@](CC2)([H])[C@@](CC[C@@H]4O)([H])[C@]4(C)CC3
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1/i3+1,10+1,12+1
InChI key
VOXZDWNPVJITMN-CLMZCXLCSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?