Merck
719579
Sigma-Aldrich
(±)-Catechin-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3C12H14O6
Número de CAS:
Peso molecular:
293.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[13C@@H]1[13CH2]c2c(O)cc(O)cc2O[13C@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15+/m1/s1/i6+1,13+1,15+1
Clave InChI
PFTAWBLQPZVEMU-QLZQUIFCSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1