Merck
717797
Sigma-Aldrich
6-Amino-2-benzoxazolinone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
150.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
204-209 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H6N2O2/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10)9-5/h1-3H,8H2,(H,9,10)
InChI key
STLPJYGZOIEDAJ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)