653470
6-Hydroxy-2-benzoxazolinone
97%
Sinónimos:
6-Hydroxy-2(3H)-benzoxazolone
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H5NO3/c9-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10)8-5/h1-3,9H,(H,8,10)
InChI key
XIYXDPMPFOQCFW-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?