171778
2-Aminobenzimidazole
97%
Sinónimos:
2-Benzimidazolamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
226-230 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C7H7N3/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H3,8,9,10)
Clave InChI
JWYUFVNJZUSCSM-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... PLAU(5328)
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)