715662
3-Methylamino-1-propanol
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H11NO
Número de CAS:
Peso molecular:
89.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.448
densidad
0.917 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CNCCCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5-3-2-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
Clave InChI
KRGXWTOLFOPIKV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
180.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82.2 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)