D144401
3-Dimethylamino-1-propanol
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.436 (lit.)
bp
163-164 °C (lit.)
densidad
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)CCCO
InChI
1S/C5H13NO/c1-6(2)4-3-5-7/h7H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
PYSGFFTXMUWEOT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
41 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?