471526
1-Dimethylamino-2-propanol
≥99%
Sinónimos:
N,N-Dimethylisopropanolamine
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.6 (vs air)
presión de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.419 (lit.)
bp
121-127 °C (lit.)
densidad
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(O)CN(C)C
InChI
1S/C5H13NO/c1-5(7)4-6(2)3/h5,7H,4H2,1-3H3
Clave InChI
NCXUNZWLEYGQAH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- novel unsymmetrical 2,3,9,10,16,17,23-heptakis(alkoxyl)-24-mono(dimethylaminoalkoxyl)phthalocyanine compounds
- homoleptic nickel(II) aminoalkoxide
- Adduct with cobalt(II) 2,4-pentanedionate (acac)
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Punto de inflamabilidad (°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?