Merck
714615
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6BrFO
Número de CAS:
Peso molecular:
205.02
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
30-35 °C
functional group
bromo
fluoro
hydroxyl
SMILES string
OCc1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H6BrFO/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
InChI key
BWBJZMQPVBWEJU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)