714593
5-Amino-2-fluoropyridine
97%
Sinónimos:
6-Fluoro-3-pyridineamine
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
87-91 °C
SMILES string
Nc1ccc(F)nc1
InChI
1S/C5H5FN2/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H,7H2
InChI key
YTHMOBMZVVFNBE-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?