Merck
713309
Sigma-Aldrich
Methyl 2-oxobutanoate
95%
Sinónimos:
2-Oxobutyric acid methyl ester, Methyl 2-ketobutyrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8O3
Número de CAS:
Peso molecular:
116.12
Beilstein:
1749847
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
95%
Formulario
liquid
impurezas
≤1.0% water
grupo funcional
ester
ketone
cadena SMILES
CCC(=O)C(=O)OC
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-4(6)5(7)8-2/h3H2,1-2H3
Clave InChI
XPIWVCAMONZQCP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Methyl 2-oxobutanoate can be used as a starting material:
  • To synthesize indole derivatives via Fischer indolization of arylhydrazines using propylphosphonic anhydride.[1]
  • In the synthesis of (−)-picrotoxinin, a natural product and neurotoxic sesquiterpenoid.[2]
  • To prepare the core structure of phalarine, a natural product found in perennial grass.[3]
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
122.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
50 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of (−)-Picrotoxinin by Late-Stage Strong Bond Activation
Crossley SWM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 142, 11376-11381 (2020)
A microwave-assisted, propylphosphonic anhydride (T3P) mediated one-pot Fischer indole synthesis
Desroses M, et al.
Tetrahedron Letters, 52, 4417-4420 (2011)
Synthesis of the core structure of phalarine
Douki K, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 17, 1727-1730 (2019)