W372307
2-Oxobutyric acid
≥95%, FG
Sinónimos:
2-Ketobutyric acid, α-Ketobutyric acid, Propionylformic acid
About This Item
Fragrance grade
Kosher
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensayo
≥95%
bp
84 °C/20 mmHg (lit.)
mp
30-34 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
caramel; creamy; brown; sweet
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
Clave InChI
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?