Merck
765945
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12F6N2O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
354.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
132-136 °C
storage temp.
20-25°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H12N.C2F6NO4S2/c1-5(2,3)4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h1-4H3;/q+1;-1
InChI key
JTCSZQBQVDPVMT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)