699047
2-Pyridinethioamide
97%
Sinónimos:
2-Pyridylthioamide, Pyridine-2-carbothioamide
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
134-138 °C
SMILES string
NC(=S)c1ccccn1
InChI
1S/C6H6N2S/c7-6(9)5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI key
HYKQYVSNFPWGKQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>320.0 °F
flash_point_c
> 160 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)