253154
2-Bromophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.6843 (lit.)
bp
257 °C/770 mmHg (lit.)
density
1.591 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C7H4BrNS/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
InChI key
PAFORXDSYWMYGP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?