697958
2,2-Dimethyl-3,5-hexanedione
97%
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.460
density
0.912 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(9)5-7(10)8(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI key
LCLCVVVHIPPHCG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
125.1 °F
flash_point_c
51.7 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?